Podwójne rękawice
LEPSZA OCHRONA DZIĘKI PODWÓJNYM RĘKAWICOM
W celu zapewnienia lepszej ochrony podczas obchodzenia się z substancjami cytotoksycznymi zaleca się noszenie podwójnych rękawic. Naruszenie ciągłości tworzywa rękawic często przebiega niezauważone. Mając na dłoniach rękawice w dwóch różnych kolorach, operator może natychmiast zauważyć miejsca uszkodzenia i zmienić rękawice.
Na rysunkach od 1 do 5 pokazano kolejne etapy zakładania drugiej pary rękawic. Nie opracowano jeszcze „dobrych praktyk” w zakresie doboru produktów tego typu. Operator może być zmuszony wypróbować kilka różnych kombinacji rękawic i rozmiarów. Przykładowo w niektórych przypadkach może sprawdzić się noszenie większych rękawic na spodzie, a mniejszych na wierzchu, a w innych – obu rękawic w takim samym rozmiarze.
Więcej informacji na temat właściwego doboru rękawic oraz procedury ich zakładania można uzyskać, pisząc na adres cleanroom@eu.vwr.com
POLECAMY:
ZALECENIA FIRMY VWR DOTYCZĄCE DOBORU RĘKAWIC DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH, GDY WYMAGANE JEST NOSZENIE PODWÓJNYCH RĘKAWIC
![]() |
Rękawice TouchNTuff® 93-700 do stosowania w pomieszczeniach czystych |
|
![]() |
Rękawice TouchNTuff® 93-700 do stosowania w pomieszczeniach czystych |
![]() |
Rękawice BioClean Ultimate™ do stosowania w pomieszczeniach czystych |
|
![]() |
Rękawice BioClean Fusion™ do stosowania w pomieszczeniach czystych |
![]() |
Rękawice DermaShield® 73-711/73-721 do stosowania w pomieszczeniach czystych |
|
![]() |
Rękawice TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Rękawice sterylne KIMTECH PURE* G3 do stosowania w pomieszczeniach czystych |
|
![]() |
Rękawice sterylne KIMTECH PURE* G3 STERLING* do stosowania w pomieszczeniach czystych |