Meble do pomieszczeń czystych i do bezpiecznego wytwarzania substancji
Wszystkie sprzęty o większych gabarytach używane w pomieszczeniach czystych i w środowisku kontrolowanym, takie jak wózki i stoły, powinny mieć gładkie, pozbawione rowków powierzchnie ułatwiające dokładne czyszczenie i dezynfekcję. Preferuje się stal nierdzewną. Stołki i krzesła powinny spełniać wymogi czystości charakterystyczne dla pomieszczeń czystych.
Stanowiska robocze do bezpiecznego wytwarzania substancji muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów normatywnych oraz podlegać regularnemu serwisowaniu i testom.