Materiały do sporządzania dokumentacji i oznakowań
Dzięki pełnej gamie papieru, notatników oraz innych materiałów piśmienniczych przeznaczonych do pomieszczeń czystych nie ma już konieczności nakładania ograniczeń dotyczących zapisywania i utrwalania danych w takich obszarach.
Notatniki oraz bloczki samoprzylepne wykonane są z papieru przeznaczonego do pomieszczeń czystych. Istnieje możliwość pisania dwustronnego. Polecamy trwałe i odporne podkładki z klipsem ułatwiające sporządzanie notatek w pomieszczeniach czystych i kontrolowanych obszarach produkcyjnych.
Specjalne długopisy z antypoślizgowym korpusem ułatwiają pisanie nawet w rękawicach do pomieszczeń czystych. Tusz długopisów do pomieszczeń czystych (dostępny w różnych kolorach) zachowuje trwałość nawet na powierzchniach zimnych i wilgotnych (np. torebkach plastikowych, jednorazowych artykułach laboratoryjnych) oraz szybko schnie. Nie rozmazuje się, ale można go zetrzeć.