Zagrożenia fizyczne
OCHRONA PRZED CODZIENNYMI ZAGROŻENIAMI LABORATORYJNYMI
Badacze laboratoryjni mają często do czynienia z różnymi zagrożeniami chemicznymi i fizycznymi, przez co narażeni są na obrażenia ciała i spadki produktywności. Szeroka gama rękawic chemicznych i mechanicznych firmy Ansell zapewnia ukierunkowaną ochronę dłoni przed wieloma zagrożeniami towarzyszącymi na co dzień pracownikom laboratoriów.
Materiały do pobrania – Ansell
Jednorazowe rękawice firmy Ansell
Produkt firmy Ansell
Opis i korzyści
HyFlex 11-318
Lekkie i cienkie rękawice zapewniające pewny chwyt i znakomitą ochronę przed ranami ciętymi podczas pracy z ostrymi przedmiotami.
ActivArmr 80-813
Odporne na działanie ognia i przecięcia; idealne do pracy z samozapalnymi substancjami chemicznymi.
Crusader Flex 42-474
Wygodne rękawice zapewniające pewniejszy chwyt i umożliwiające pracę z przedmiotami o temperaturze do 200°C.
Chem-Tek 38-612
Zapewniają najlepszą ochronę przed najbardziej agresywnymi substancjami chemicznymi, takimi jak alifatyczne, fluorowcowane i aromatyczne węglowodory oraz stężone kwasy mineralne.
Materiały edukacyjne
Ekspozycja na działanie substancji chemicznych w laboratoriach – dane techniczne
Dobór odpowiednich środków ochrony dłoni w laboratoriach – biała księga