Drukuj
Rękawice odporne na przecięcia i płomienie, ActivArmr® 80-813
Dostawca: Ansell
80-813/9 80-813/10 80-813/11 80-813/6 80-813/7 80-813/8
ANSE80-813/9EA 1990 PLN
ANSE80-813/9 ANSE80-813/10 ANSE80-813/11 ANSE80-813/6 ANSE80-813/7 ANSE80-813/8
Rękawice odporne na przecięcia i płomienie, ActivArmr® 80-813
Rękawice
Te dziane rękawice łączą wyjątkową odporność na płomienie, wysoką ochronę przed przecięciem i ergonomiczną konstrukcję. Ekskluzywna przędza kompozytowa wykonana z modakrylu, włókna szklanego i kevlaru® zapewnia wyjątkową odporność na przecięcia w celu bezpiecznego obchodzenia się z ostrymi przedmiotami i materiałami.
  • Materiały stosowane w rękawicy są z natury odporne na płomienie, nawet po praniu
  • Ochrona przed łukiem elektrycznym / Kategoria ryzyka 2: pomaga chronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z łukiem
  • Miękka piankowa powłoka z neoprenu na dłoni, zapewniająca dużą elastyczność i pewny chwyt w różnych środowiskach
  • Ergonomiczny kształt zapewnia najwyższy komfort i mniejsze zmęczenie dłoni
  • Ściągacz w mankiecie
  • Antystatyczne zgodnie z EN 1149
Odpowiednie zastosowania obejmują: Montaż urządzeń, wymiana filtrów i części, konserwacja urządzeń i maszyn, instalowanie i naprawa rur, prace stolarskie / rusztowania i przenoszenie ciężkich metali.
Gauge: 13
Colour: Black/green
EN 388 (2542), EN 407 (412110); Cat. III
Certyfikaty: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (412110); Kat. III
Odporne na łuk elektryczny - metoda badań/ standard : ASTM F2675-13 - wynik : Kategoria zagrożenia/ryzyka (HRC) 2 - Klasa łuku (ATPV) 9,4 cal/cm².