Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 38-612
Dostawca: Ansell
38-612/10 38-612/9
112-4386EA 1050 PLN
112-4386 112-4388
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 38-612
Rękawice
Rękawice wykonane z Viton / Butyl zapewniają doskonałą odporność na najbardziej agresywne chemikalia, takie jak węglowodory alifatyczne, chlorowcowane i aromatyczne, a także stężone kwasy mineralne.
  • Bardzo elastyczne i zapewniają doskonałą zręczność
  • Naturalny, zakrzywiony, ergonomiczny kształt i miękka w dotyku
  • Łatwe zakładanie i dobra przyczepność
Idealny do stosowania w zakładach chemicznych, transporcie i przetwarzaniu chemicznym, rafinacji ropy naftowej i petrochemii, reakcji na katastrofy i pracy w HazMat.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (BCFLPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010X); Kat. III