Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, HyFlex® 11-318
Dostawca: Ansell
11-318/11 11-318/10 11-318/9 11-318/6 11-318/7 11-318/8
112-4718EA 907 PLN
112-4718 112-4717 112-4722 112-4719 112-4720 112-4721
Rękawice antyprzecięciowe, HyFlex® 11-318
Rękawice
Ta niepowleczona rękawica zapewnia ochronę przed przecięciem EN poziom 3 przy wyściółce o grubości 18. Ultralekka tkanina, wykonana z Dyneema® Diamond, Spandex, nylonu i włókien węglowych, daje uczucie kontaktu z dłonią i pomaga utrzymać rękę w komfortowej temperaturze pracy.
  • Wygodne i ergonomiczne dopasowanie do dłoni dzięki wzmocnieniu spandex w obszarach naciągu dłoni (kostki i dłoni)
  • Niska strzępliwość, brak silikonu i lateksu i antystatyczne
  • Specjalne opakowanie w celu zapobiegania zanieczyszczeniu silikonem
Idealne do końcowego montażu ostrych części, do zastosowań w opakowaniach i do kontroli jakości przed malowaniem.
Certyfikaty: EN 388:2016 (XX4XB); Kat. II