Produkty firmy VWR
Chłodziarki cyrkulacyjne firmy VWR
Oferowane chłodziarki cyrkulacyjne są przyjazne dla środowiska, zmniejszają zużycie wody i umożliwiają niezawodne kontrolowanie temperatury płynów w otwartych zbiornikach i w systemach o obiegu zamkniętym.
Łaźnie cyrkulacyjne firmy VWR z funkcją chłodzenia i kontrolerem temperatury MX
Łaźnie ze stali nierdzewnej wyposażone w łatwy w obsłudze kontroler temperatury MX, które można wykorzystywać również do cyrkulacji w systemie zewnętrznym o obiegu zamkniętym. Technologia Cool Command™ umożliwia regulację ilości czynnika chłodniczego, co pozwala na zaoszczędzenie energii.
Cyrkulatory grzewcze firmy VWR
Łaźnie cyrkulacyjne ze stali nierdzewnej wyposażone w zaawansowany kontroler temperatury – programowalny (Advanced Programmable) lub cyfrowy (Advanced Digital). Zastosowano w nich pompę o zmiennej prędkości z funkcją cyrkulacji zewnętrznej i kontroli temperatury.
Cyrkulatory chłodzące/grzewcze firmy VWR
Łaźnie cyrkulacyjne ze stali nierdzewnej wyposażone w zaawansowany kontroler temperatury – programowalny (Advanced Programmable) lub cyfrowy (Advanced Digital). Zastosowano w nich pompę o zmiennej prędkości z funkcją cyrkulacji zewnętrznej i kontroli temperatury.