Cyrkulatory chłodzące i grzewcze
Cyrkulatory chłodzące/grzewcze firmy VWR
Łaźnie cyrkulacyjne ze stali nierdzewnej wyposażone w zaawansowany kontroler temperatury – programowalny (Advanced Programmable) lub cyfrowy (Advanced Digital). Zastosowano w nich pompę o zmiennej prędkości z funkcją cyrkulacji zewnętrznej i kontroli temperatury.
Wykonane ze stali nierdzewnej termostaty chłodzące i grzewcze Ministat® firmy Huber
Dzięki niewielkim wymiarom termostaty Ministat® doskonale sprawdzą się nawet w przypadku najbardziej ograniczonej przestrzeni. Przeznaczone są głównie do zastosowań zewnętrznych, jednak istnieje również możliwość umieszczania obiektów w łaźni termostatu.
Termoelektryczne chłodzące/grzewcze termostaty cyrkulacyjne LOOP firmy Lauda
Seria produktów LOOP obejmuje dwa termoelektryczne termostaty cyrkulacyjne do zewnętrznej kontroli temperatury. Dzięki technologii Peltiera do kontroli temperatury nie jest wymagany czynnik chłodniczy.
Cyrkulatory chłodzące/grzewcze z serii LT ecocool™ firmy Grant
Te przyjazne dla środowiska chłodzące/grzewcze łaźnie cyrkulacyjne są wyposażone w intuicyjny interfejs użytkownika. Doskonale sprawdzą się w zastosowaniach zewnętrznych w branży farmaceutycznej, dydaktycznej, przemysłowej i nauk przyrodniczych.
Cyrkulatory chłodzące/grzewcze z serii CORIO™ CD-F firmy Julabo
Kontroler CORIO™ CD to zaawansowane urządzenie przeznaczone do sterowania temperaturą w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażone w najdoskonalsze technologie opracowane z myślą o wymagających zadaniach.