Produkty firmy Lauda
Chłodziarki cyrkulacyjne Microcool firmy Lauda
Ta seria chłodziarek cyrkulacyjnych obejmuje pięć kompaktowych modeli o mocy chłodzenia od 0,25 do 1,2 kW, przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych. Urządzenia te idealnie sprawdzą się w warunkach wymagających skutecznego i szybkiego odprowadzania ciepła.
Termostaty grzewcze ECO firmy Lauda wyposażone w przezroczyste łaźnie
Modele ECO z przezroczystymi plastikowymi łaźniami pozwalają na obserwację próbek, gdy jest to konieczne. Specjalny przełącznik umożliwia kontrolowanie prędkości przepływu w przypadku cyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Termoelektryczne chłodzące/grzewcze termostaty cyrkulacyjne LOOP firmy Lauda
Seria produktów LOOP obejmuje dwa termoelektryczne termostaty cyrkulacyjne do zewnętrznej kontroli temperatury. Dzięki technologii Peltiera do kontroli temperatury nie jest wymagany czynnik chłodniczy.