Nowe rozpuszczalniki PESTINORM® SUPRA TRACE do analizy śladowej pestycydów i substancji organicznych
PESTINORM® SUPRA TRACE — uniwersalny rozpuszczalnik do wszystkich zastosowań
Jedenaście rozpuszczalników wysokiej czystości do wszystkich analiz organicznych oraz metod detekcji cząstek (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Bardzo wysoka czystość (> 99,9%) i niezawodność
- Jeden uniwersalny rozpuszczalnik do wszystkich próbek i czułych metod detekcji
- Większy określony zakres czasu retencji detektora ECD (dzięki czemu możliwe jest wiarygodne wykrycie nawet substancji o niskiej temperaturze wrzenia)
- W specyfikacjach uwzględniono wszystkie metody detekcji
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
2-propanol | 2,5 l | 85391.320E | |||
Aceton | 2,5 l | 85384.320E | |||
Cykloheksan | 2,5 l | 85385.320E | |||
Dichlorometan | 2,5 l | 85386.320E | |||
Octan etylu | 2,5 l | 85387.320E | |||
Metanol | 2,5 l | 85394.320E | |||
n-heptan 99% | 2,5 l | 85388.320E | |||
n-heksan 95% | 2,5 l | 85389.320E | |||
n-heksan 99% | 2,5 l | 85390.320E | |||
Eter naftowy 40–60 | 2,5 l | 85392.320E | |||
Toluen | 2,5 l | 85393.320E |