Dodatkowe wzorce referencyjne do chromatografii gazowej
Szeroki wybór 24 różnych wtórnych wzorców referencyjnych do chromatografii gazowej do różnych zastosowań chromatograficznych i analitycznych. Stosowanie wzorców wtórnych i roboczych opracowanych na podstawie odpowiednich wzorców pierwotnych jest zgodne z wytycznymi FDA, USP i EP.
- Określanie profilu czystości i znanych zanieczyszczeń metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (dane zamieszczone w Certyfikacie analizy)
- Oznaczanie na poziomie ponad 99,9%
- Przystępna cenowo alternatywa dla wzorców pierwotnych Farmakopei
- Produkt dostępny w butelce szklanej o pojemności 100 ml
- Identyfikowalność do konkretnej bieżącej partii wzorca pierwotnego
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
Wzorzec acetonu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85653.180E | |||
Wzorzec acetonitrylu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85654.180E | |||
Wzorzec octanu butylu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85655.180E | |||
Wzorzec cykloheksanu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85656.180E | |||
Wzorzec 1,2-dichloroetanu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85657.180E | |||
Stabilizowany wzorzec dichlorometanu (DCM) do chromatografii gazowej | 100 ml | 85658.180E | |||
Stabilizowany wzorzec eteru diizopropylowego do chromatografii gazowej | 100 ml | 85659.180E | |||
Wzorzec N,N-dimetyloacetamidu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85661.180E | |||
Wzorzec N,N-dimetyloformamidu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85662.180E | |||
Wzorzec dimetylosulfotlenku do chromatografii gazowej | 100 ml | 85663.180E | |||
Stabilizowany wzorzec 1,4-dioksanu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85664.180E | |||
Wzorzec etanolu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85665.180E | |||
Wzorzec octanu etylu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85666.180E | |||
Wzorzec n-heptanu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85667.180E | |||
Wzorzec n-heksanu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85668.180E | |||
Wzorzec ketonu izobutylowo-metylowego do chromatografii gazowej | 100 ml | 85673.180E | |||
Wzorzec metanolu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85670.180E | |||
Wzorzec metyloetyloketonu (butanonu) do chromatografii gazowej | 100 ml | 85672.180E | |||
Wzorzec 1-propanolu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85675.180E | |||
Wzorzec 2-propanolu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85676.180E | |||
Wzorzec eteru tert-butylowo-metylowego do chromatografii gazowej | 100 ml | 85671.180E | |||
Wzorzec 2,2,4-trimetylopentanu (izooktanu) do chromatografii gazowej | 100 ml | 85674.180E | |||
Wzorzec tetrahydrofuranu (THF) do chromatografii gazowej | 100 ml | 85677.180E | |||
Wzorzec toluenu do chromatografii gazowej | 100 ml | 85678.180E |