Uniwersalne końcówki do pipet
Firma Thermo Scientific™ oferuje szeroką gamę końcówek do pipet ART™ z filtrem, bez filtra i do zastosowań specjalnych. Wybór końcówki odpowiedniej do praktycznie każdego rodzaju pipety czy zastosowania laboratoryjnego nigdy nie był łatwiejszy. Wszystkie produkty zapewniają jakość, wydajność i niezawodność spod znaku ART, spełniają najwyższe standardy firmy Thermo Scientific i objęte są pomocą techniczną na całym świecie.
Wszystkie końcówki do pipet, począwszy od wariantów z filtrem i bez filtra, o objętości od 10 μl do 10 ml, kończąc na końcówkach do zastosowań specjalnych, takich jak końcówki do nakładania próbek na żel czy końcówki z szerokim otworem, posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z najwyższymi standardami precyzji wykonania i klarowności oraz certyfikat informujący o tym, że są one wolne od RNaz, DNaz, ATP i pirogenów. Każda z końcówek spełnia również szczegółowe wymogi stawiane im przez właściwych producentów.
Końcówki z filtrem ART™ firmy Thermo Scientific
Samouszczelniający się filtr ART™ firmy Thermo Scientific™ zapewnia 100% ochronę przed zanieczyszczeniami w postaci aerozoli i cieczy. W pełnej ofercie znajdują się wersje umieszczone na statywach lub w postaci wymiennych wkładów, a także różnego rodzaju końcówki specjalne: do nakładania próbek na żel, o zwiększonej długości, zapobiegające zanieczyszczeniom i z szerokim otworem. Pozwala to w łatwy sposób wybrać końcówkę odpowiednią do właściwie każdego rodzaju pipety czy zastosowania laboratoryjnego. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii niskiej retencji wewnętrzna hydrofobowa powierzchnia końcówek o niskiej retencji ART™ znacząco zmniejsza utratę próbki spowodowaną jej przyleganiem i zapewnia maksymalny odzysk próbki.
Końcówki bez filtra ART™ firmy Thermo Scientific
Pełna gama końcówek bez filtra i końcówek do zastosowań specjalnych zapewnia jakość, wydajność i niezawodność spod znaku ART™. Końcówki bez filtra ART™ stanowią doskonały wybór w przypadku wszystkich pipet i zastosowań laboratoryjnych. Dostępne w kilku wariantach: do nakładania próbek na żel, o zwiększonej długości, z szerokim otworem i o niskiej retencji; dostarczane w statywach, w postaci wymiennych wkładów lub w opakowaniach zbiorczych.