Końcówki do pipet automatycznych do użytku z systemami przenoszenia płynów
Jesteśmy przekonani, że dzięki setkom końcówek do pipet automatycznych firmy Thermo Scientific™ zaprojektowanych do użytkowania z ponad 50 rodzajami stacji roboczych oraz pipetami o różnych kształtach, każdy znajdzie wśród nich takie, które zwiększą wydajność pracy poprzez dokładność i precyzję działania.
Końcówki te przechodzą ścisły program kontroli jakości mający na celu zapewnienie powtarzalności, czego rezultatem jest maksymalnie prosta końcówka oraz niski współczynnik zmienności w zakresie 1–3%. Dzięki rygorystycznym wymogom produkcyjnym nasze końcówki do pipet mieszczą się w zakresie tolerancji 400% lepiej niż końcówki standardowe.
Końcówki do pipet automatycznych firmy Thermo Scientific do użytku ze zautomatyzowanymi platformami przenoszenia płynów firmy Beckman
- Poddawane walidacji na docelowej stacji roboczej
- Dostępne w wersji niesterylnej, sterylnej, sterylnej z filtrem, z szerokim otworem i o niskiej retencji
- Wydłużona końcówka nadaje się do użytku z płytkami zawierającymi 96 lub 384 głębokie studzienki
Końcówki do pipet automatycznych firmy Thermo Scientific do użytku ze zautomatyzowanymi platformami przenoszenia płynów firmy Tecan
- Wersja z materiału przewodzącego zapewnia zwiększoną wydajność pipetowania
- Poddawane walidacji na docelowej stacji roboczej
- Końcówki o pojemności 20 μl minimalizują martwe strefy powietrza, zwiększając tym samym precyzję pipetowania płynów o małej objętości
Końcówki do pipet automatycznych firmy Thermo Scientific do użytku ze zautomatyzowanymi robotycznymi platformami przenoszenia płynów firmy PerkinElmer/Packard
- Wersja z materiału przewodzącego zapewnia zwiększoną wydajność pipetowania
- Zwiększona precyzja pozwalająca na przeprowadzanie najtrudniejszych, wymagających wielokrotnego dozowania oznaczeń
- Poddawane walidacji na docelowej stacji roboczej
Końcówki do pipet automatycznych firmy Thermo Scientific do użytku ze zautomatyzowanymi platformami przenoszenia płynów firmy Agilent
- Niski współczynnik procentowy zmienności
- Dostępne w wersji niesterylnej, sterylnej i sterylnej z filtrem
- Poddawane walidacji na docelowej stacji roboczej
Końcówki do pipet automatycznych firmy Thermo Scientific do użytku ze zautomatyzowanymi platformami przenoszenia płynów firmy Eppendorf
- Niski współczynnik procentowy zmienności
- Dostępne w wersji niesterylnej, sterylnej i sterylnej z filtrem
- Poddawane walidacji na docelowej stacji roboczej
Końcówki do pipet automatycznych firmy Thermo Scientific do użytku z innymi zautomatyzowanymi platformami przenoszenia płynów
Końcówki do użytku z następującymi produktami:
- Systemy Universal firmy Qiagen
- Systemy firmy Molecular Devices
- Stacje robocze do przenoszenia płynów firmy Caliper/Zymark
- Systemy do pipetowania firmy BioTek
- Zautomatyzowane platformy przenoszenia płynów firmy Thermo Scientific