Systemy do pipetowania ręcznego
Nowe pipety Finnpipette F1 i F1-ClipTip
Dzięki cennym informacjom zwrotnym otrzymywanym od naszych klientów dokonaliśmy przełomu w zakresie sprzętu do pipetowania. Na podstawie wszystkich przekazanych sugestii opracowaliśmy nowe funkcje, dzięki którym praca w laboratorium stanie się bezpieczniejsza.
- Bezdźwięczna i niewymagająca użycia siły regulacja objętości — ponad 50% mniejszy wysiłek w porównaniu z poprzednimi modelami
- Pokrętło regulacyjne z fakturowaną powierzchnią i opcjonalny pasek antypoślizgowy zwiększają pewność uchwytu
- Mniejsza siła wymagana w procesie pipetowania jeszcze bardziej zmniejsza ryzyko wystąpienia urazów RSI bez wpływu na wyniki.
Zyskaj wyjątkową wydajność i komfort w nowym wydaniu.
Systemy do pipetowania ręcznego ClipTip
Pipety F1-ClipTip™ firmy Thermo Scientific™ zmieniają codzienne pipetowanie dzięki innowacyjnej technologii zabezpieczeń ClipTip firmy ThermoScientific zapewniającej skuteczne uszczelnienie dla każdego kanału przy minimalnym mocowaniu końcówki i sile wysuwania. Zamocowane końcówki zostają zablokowane i nie luzują się ani nie spadają, niezależnie od zastosowanego nacisku.
Systemy do pipetowania ręcznego Finnpipette
Pipety Finnpipette™ F1 firmy Thermo Scientific to znakomita ergonomia i wydajność w połączeniu z lekką konstrukcją wymagającą niskiej siły mocowania i wysuwania końcówki. Modele Finnpipette F2 można w całości sterylizować w autoklawie, a wysokiej jakości materiały wykazują trwałość nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Dostępny jest szeroki wybór końcówek Finntip™ Flex i Finntip zapewniających znakomitą wydajność.