Meble metalowe POL-EKO-APARATURA
Metalowe meble laboratoryjne firmy Poleko cechuje bardzo wysoka odporność mechaniczna i wykonanie z wysokogatunkowych materiałów.
Metalowe meble POL-EKO-APARATURA serii CompactLab cechuje bardzo wysoka odporność mechaniczna.
Indywidualne podejście do wymagań klienta oraz możliwość wykonania niestandardowych rozwiązań gwarantuje wygodną, ergonomiczną oraz bezpieczną pracę w Twoim laboratorium. Przed każdą realizacją możemy przygotować wizualizację, dzięki której zobaczysz swoje laboratorium jeszcze przed realizacją.
Meble metalowe CompactLab:
-
Stelaże nośne wykonane ze stali o profilach typu A, C, O, zakończone regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania. Możliwość wykonania szafek na cokołach (bez użycia stelaży) lub na kółkach jezdnych.
-
Możliwość wyboru wysokości stanowisk: 900 mm (praca stojąca) lub 750 mm (praca siedząca).
-
Szafki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliestrową na kolor szary (RAL 7035) (możliwość wyboru koloru z palety RAL). Zawiasy oraz prowadnice szuflad samodomykające się (cichy domyk) firmy Blum.
-
Szeroki wybór elementów dodatkowych: chemoodporne zlewy, armatura, ociekacze kołkowe, oczomyjki, prysznice bezpieczeństwa, nadstawki z półkami o różnej długości, mosty wiszące, gniazdka sieciowe, zawory gazowe.
-
Bezpieczeństwo gwarantowane spełnieniem wymagań normy PN-EN 13150, PN-EN 14727 oraz Atestem Higieniczności potwierdzone certyfikatem.
Dodatkowo w naszej ofercie meble metalowe ze stali nierdzewnej:
- Wszystkie stelaże, szafki, szafy, kolumny możemy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316.
- Szeroki wybór blatów roboczych w tym blaty ze stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316.
Zdjęcia z realizacji: |