Odzież ochronna wielorazowego użytku
Quantus® – optymalny system odzieży
Odzież ochronna wielorazowego użytku do stosowania w pomieszczeniach czystych stanowi istotny czynnik w ochronie produktów przed zanieczyszczeniem cząstkami i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi przenoszonymi przez ludzi w środowiskach kontrolowanych. Specjalne tkaniny, z których ją wykonano, zapewniają ponadto większą wygodę noszenia. Niemniej jednak ze względu na to, że zestaw odzieży wielorazowego użytku Quantus® nie posiada atestu według wymogów europejskiej dyrektywy 89/686/EWG w sprawie środków ochrony osobistej, decyzja o korzystaniu z odzieży wielorazowego użytku powinna zostać podjęta po przeprowadzeniu analizy ryzyka w zakładzie produkcyjnym, a podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami odzież ochronną należy uzupełnić o dodatkowe elementy, takie jak odpowiednie rękawy ochronne i fartuchy.
![]() |
Zalety zestawu odzieży wielokrotnego użytku Quantus®:
|