Temperatura: pomiar – rejestracja danych – usługi wykonywane przez akredytowany podmiot
Oprócz bogatej gamy urządzeń do pomiaru lub rejestracji temperatury firma VWR oferuje również szeroki zakres usług monitorowania i kalibracji wykonywanej przez akredytowane laboratorium.
Więcej informacji i dostępne produkty można znaleźć poniżej.
W celu uzyskania informacji na temat wszystkich zastosowań związanych z pomiarem i rejestracją temperatury i wilgotności – od pasków aż po zaawansowane rejestratory danych – należy pobrać dokument HSG.
Wybór produktów
Pomiar temperatury, od -50°C do +70°C
- Z sondą, sondą butelkową lub sondą temperatury otoczenia
- Rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±1°C
Pomiar temperatury, z alarmem, od -50°C do +70°C
- Z sondą, sondą butelkową lub sondą temperatury otoczenia
- Rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±1°C
Pomiar temperatury za pomocą sygnału radiowego, od -30°C do +70°C
- Z sondą butelkową
- Rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±1°C
Wysoka dokładność pomiaru temperatury, z alarmem, od -50°C do +70°C
- Z sondami, sondami butelkowymi
- Rozdzielczość 0,01°C, dokładność ±0,1°C
Rejestracja danych dotyczących temperatury, idealne rozwiązanie na czas transportu, od -35°C do +50°C
- Bez sondy
- Rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±0,2°C
- Z podstawką i kablem lub funkcją Bluetooth
Wysoka dokładność rejestracji danych dotyczących temperatury, od -50°C do +70°C
- Z sondami, sondami butelkowymi
- Rozdzielczość 0,01°C, dokładność ±0,25°C
- Pamięć o pojemności do 1 000 000 rekordów danych
Wysoka dokładność rejestracji danych dotyczących temperatury, od -90°C do +105°C
- Z sondami
- Rozdzielczość 0,01°C, dokładność ±0,2°C i 0,1°C
- Pamięć o pojemności do 1 000 000 rekordów danych
Wysoka dokładność rejestracji danych dotyczących temperatury, od -200°C do +105°C
- Z sondami
- Rozdzielczość 0,01°C, dokładność ±0,2°C i 0,1°C
- Pamięć o pojemności do 1 000 000 rekordów danych
Bezprzewodowa rejestracja danych dotyczących temperatury (i innych parametrów) SenseAnywhere, od -200°C to + 200°C
- Bez sond
- Rozdzielczość 0,01°C, dokładność ±0,15°C
- Rejestracja w czasie rzeczywistym, dane przechowywane w chmurze
Kalibracja wszystkich termometrów i rejestratorów danych wykonywana przez akredytowane laboratorium
Usługi kalibracji urządzeń wszystkich marek do monitorowania temperatury, takich jak termometry, rejestratory danych, podgrzewacze blokowe i łaźnie, świadczone przez laboratorium z akredytacją ISO 17025.
Korzyści
- Potwierdzona jakość
- Szczegółowa dokumentacja procesu
- Wszystkie marki i modele
- Spójność pomiarowa wg specyfikacji NIST
- Certyfikat kalibracji (zgodność z normą ISO 17025)
- System przypominający o ustalonym terminie
- Kalibracja przyrządów do pomiaru wilgotności