Chłodziarki
Chłodziarka laboratoryjna LKexv MediLine firmy Liebherr z wnętrzem zabezpieczonym przed iskrzeniem, zgodność z dyrektywą ATEX
System wymuszonego chłodzenia powietrzem z elektronicznym kontrolerem zapewnia wysoką stabilność temperatury i jej równomierny rozkład we wnętrzu urządzenia. Opracowane specjalnie do przechowywania materiałów wybuchowych i substancji łatwopalnych.
Kompaktowe, podblatowe chłodziarki laboratoryjne LKUv MediLine
Modele podblatowe o wysokości 820 mm, które zmieszczą się pod niemal każdym stołem laboratoryjnym. System wymuszonego chłodzenia powietrzem z dokładnym elektronicznym kontrolerem zapewnia wysoką stabilność temperatury i jej równomierny rozkład we wnętrzu urządzenia.
Laboratoryjna chłodziarka/zamrażarka LCexv MediLine z wnętrzem zabezpieczonym przed iskrzeniem, zgodność z dyrektywą ATEX
Chłodziarka/zamrażarka z wnętrzem zabezpieczonym przed iskrzeniem przeznaczona do przechowywania materiałów wybuchowych i substancji łatwopalnych.
Pełna gama chłodziarek
Znajdziesz tutaj pełną gamę chłodziarek oferowanych przez firmę VWR.