Zamrażarki
Wszystkie kształty, rozmiary i temperatury – łączy je bezpieczeństwo i dokładność.
Polecane produkty
Pionowe zamrażarki niskotemperaturowe VWR
Świetny stosunek jakości do ceny - zaprojektowane dla niezawodnej ochrony próbki i łatwości użycia. Wybierz jeden z czterech modeli do -86 ° C lub dwóch do -40 ° C.
Cztery wewnętrzne pary drzwiczek ograniczają utratę zimnego powietrza i ułatwiają wyrównywanie temperatury po otwarciu
Literatura
Zamrażarki niskotemperaturowe Thermo Scientific z serii TSX
Oferujemy kompletny pakiet wysokiej jakości produktów do kriokonserwacji takie jak zamrażarki, regały, krioprobówki oraz produkty uzupełniające, takie jak dataloggery i
termometry.
Literatura
Skrzyniowe zamrażarki niskotemperaturowe VWR
Świetny stosunek jakości do ceny - zaprojektowane dla niezawodnej ochrony próbki i łatwości użycia. Wybierz spośród trzech modeli -86 ° C. Podkładki wewnętrzne z polistyrenu ograniczają utratę zimnego powietrza i ułatwiają wyrównywanie temperatury po otwarciu.
Literatura
Rozważ przed zakupem zamrażarki
- Jakiego rodzaju próbki przechowujesz?
- W jakiej temperaturze należy przechowywać próbki?
- Ile próbek wymaga magazynowania?
- Czy preferujesz pionową zamrażarkę lub zamrażarkę skrzyniową?
- Jaką pojemność zamrażarki potrzebujesz?
- Czy najważniejsza jest oszczędność energii czy jest to może cena zakupu?
- Czy są wymagane dodatkowe akcesoria, system awaryjnego podtrzymania temperatury, rejestrator wykresów itp.?
- Czy musisz dokumentować temperaturę wewnątrz zamrażarki?
- Czy potrzebujesz stojaków i pudełek?
- Czy potrzebujesz wsparcia instalacyjnego? Czy wymagasz protokołów IQ / OQ / PQ?
Usługi serwisowe
Pomagamy dostosować Twoje laboratorium do wymagań
Rozbudowane działy usług VWR i sieć dostawców akredytowanych przez ISO 9001 / IEC17025 pozwalają nam być jednym punktem kontaktowym dla wszystkich potrzeb serwisowych. Dla naszej pełnej gamy zamrażarek ULT oferujemy:
- Instalacja: po zakupie lub po przeniesieniu w inne miejsce, możemy zainstalować Twoje urządzenia i wykonać wszystkie niezbędne czynności związane z kalibrowaniem, kwalifikacją i certyfikacją.
- Kwalifikacja i walidacja (IQ / OQ / PQ): Zakwalifikuj swój sprzęt i zatwierdź systemy / procesy w celu ustalenia i utrzymania zgodności.
- Naprawa: profesjonalna i certyfikowana pomoc techniczna.
- Umowy serwisowe: na konserwację zapobiegawczą, pełną obsługę i przedłużoną gwarancję.
- Zarządzanie sprzętem: nasze najnowocześniejsze, oparte na chmurze oprogramowanie VEM pomaga zarządzać całym sprzętem i instrumentami. Nie trzeba myśleć o terminach konserwacji lub ręcznie przetwarzać zlecenia serwisowe.
Zainteresowany? Wejdź na stronę vwr.com/eis, aby dowiedzieć się więcej o naszych urządzeniach i narzędziach lub skontaktuj się z: vwrcatalyst.eu@vwr.com.