Odczynniki do analiz śladowych metali
Odpowiednio dobrane rozpuszczalniki i odczynniki firmy J.T.Baker® i Macron Fine Chemicals ™ zapewniają niezbędną wydajność - minimalizują ryzyko zanieczyszczenia, które może ograniczyć dokładność, jednocześnie zwiększając czułość i moc wykrywania przyrządu w kluczowych aplikacjach.
J.T.Baker ULTREX II Ultraczyste kwasy
Zalecane do wykorzystania w najbardziej wymagających analizach pierwiastków śladowych; analizowane do 65 pierwiastków śladowych w zakresie niskich poziomów ppt…
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED Acids
Recommended for ICP-OES/AES and GFAA applications, and other applications requiring ppb trace metal testing...
Kwasy J.T.Baker BAKER ANALYZED ACS
Rekomendowany do zastosowań jakościowych AAS, jak również do chemii ogólnej…
Kwasy marki Macron Fine Chemicals
Kwasy Macron Fine Chemicals generuja wysoce niezawodne i spójne wyniki analiz metali na poziomie ppb…