Ekstrakcja w fazie stałej
Avantor oferuje różne kolumny J.T.Baker na bazie krzemionki i polimerów BAKERBOND spe, wysokowydajne kolumny J.T.Baker BAKERBOND Speedisk i dyski oraz standardowe procesory próżniowe J.T.Baker w celu poprawy i uproszczenia czyszczenia i koncentracji próbek.
- Kolumny spe J.T.Baker BAKERBOND są zalecane, gdy wymagana jest standardowa wydajność z dobrą ekonomią analizy
- Kolumny J.T.Baker BAKERBOND Speeddisk są zalecane, gdy wymagany jest wysoki poziom szynkości i wydajności analizy
Wybór produktów
Sorbenty J.T.Baker® BAKERBOND do SPE
Sorpcyjny materiał wypełnieniowy luzem.
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction columns
1ml, 3ml and 6ml columns, round-rimmed and earshaped in ultraclean polypropylene or glass.
Dyski ekstrakcyjne J.T.Baker® BAKERBOND spe™
Dyski 50 mm do prób o objętości od 200 ml do 2 l. Nie są to kartridże ani dyski membranowe.