avantor logo Kwasy o wysokiej czystości
Linia produktów wysokiej czystości kwasów J.T.Baker® oraz Macron Fine Chemiclas zaspokoi Twoje potrzeby – nawet w zakresie wykrywania metali śladowych na bardzo niskich poziomach ppt.
Wybór produktów
Kwasy ultraczyste J.T.Baker® ULTREX II
Zalecane do analiz śladowych pierwiastków wymagających wysokiego poziomu dokładności – możliwość analizy do 65 pierwiastków śladowych o niskich stężeniach rzędu ppt.
Kwasy J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED
Zalecane do technik ICP-OES/AES i GFAA oraz zastosowań wymagających analizy śladowej metali na poziomie ppb.
Kwasy odczynnikowe J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS
Zalecane do analiz jakościowych AAS i ogólnych zastosowań w dziedzinie „chemii mokrej”...
Kwasy marki Macron Fine Chemicals™
Kwasy Macron Fine Chemicals™ zapewniają bardzo wiarygodne i spójne wyniki analiz metali śladowych na poziomie ppb....