System filtracji z przepływem stycznym Minimate™
System filtracji z przepływem stycznym Minimate™ Usprawnione w skali laboratorium procesy zatężania, odsalania i wymiany buforu.
picture from research brochure page 10
- Konstrukcja systemu wymagająca wyłącznie podłączenia całego dostarczonego w zestawie wyposażenia, przewodów i złączy, aby można było sprawnie korzystać z filtracji z przepływem stycznym
- Wykonywanie procesów zatężania i diafiltracji w obrębie jednego systemu i przy minimalnym udziale użytkownika
- Ekonomiczna konstrukcja — łatwe czyszczenie i ponowne stosowanie
Zastosowania
- Zatężanie i odsalanie białek, peptydów lub kwasów nukleinowych (DNA, RNA, oligonukleotydy)
- Odzysk przeciwciał lub białek rekombinowanych z klarowanych podłoży hodowli komórkowych
- Frakcjonowanie dużych biocząsteczek z małych
- Zatężanie wirusów lub wektorów terapii genowej
- Przygotowywanie próbek przed chromatografią kolumnową