Akcesoria do filtracji próżniowej VacuCap®
Akcesoria do filtracji próżniowej VacuCap® Innowacyjne filtry butelkowe umożliwiające jednoczesne napełnianie kilku butelek
- Możliwość dozowania objętości od 100 ml do 5 l do kilku pojemników
- Ograniczenie zajmowanej przestrzeni i ilości odpadów
- Przyjazne dla środowiska — minimalna ilość odpadów plastikowych
- Pobieranie bezpośrednio z pojemnika do mieszania
- Eliminacja ryzyka zanieczyszczenia przy przenoszeniu dzięki filtracji bezpośrednio do sterylnego pojemnika
- Membrana Supor o niskim poziomie substancji ekstrahowalnych/bez substancji powierzchniowo czynnych zapewniająca wysokie prędkości przepływu
- Dostępność z wbudowanym filtrem wstępnym pozwalającym uniknąć niedrożności i zwiększającym przepływ roztworów z wysoką zawartością cząstek stałych
Zastosowania
- Próżniowa filtracja pożywek do hodowli komórkowych i tkankowych, pożywek mikrobiologicznych, roztworów wodnych, zawiesin białkowych i buforów
- Filtracja wstępna lub klarowanie roztworów wodnych
- Wersja PF przydatna w filtracji roztworów trudnych do odfiltrowania
INSTRUKCJE
![]() |
1. Podłącz przewód doprowadzający do portu akcesorium VacuCap z oznaczeniem „INLET” (Wlot). Jego drugi koniec umieść w płynie do odfiltrowania. |
![]() |
2. Podłącz przewód próżniowy do portu akcesorium VacuCap z oznaczeniem „VACUUM” (Próżnia). Środki ostrożności podano w ulotce produktu. |
![]() |
3. Uruchom pompę próżniową, przytrzymując jednocześnie akcesorium VacuCap na pojemniku na filtrat. Akcesorium VacuCap szczelnie zamknie się na wlocie pojemnika i rozpocznie się zasysanie płynu. |
![]() |
4. Po zakończeniu filtracji wyłącz pompę próżniową, aby ciśnienie w pojemniku odbiorczym mogło się ustabilizować. Pełne instrukcje podano w ulotce produktu. |
Większa wydajność przetwarzania za pomocą pojedynczego systemu i mniejsza ilość odpadów plastikowych. Ograniczenie zajmowanej przestrzeni i kosztów utylizacji odpadów w porównaniu ze standardowym systemem do filtracji próżniowej.