Odczynnik do odzyskiwania antygenu, IHC
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502710500
ADI9502720500
ADI9502730500
ENZOADI9502710500EA
680
PLN
ENZOADI9502710500
ENZOADI9502720500
ENZOADI9502730500
Odczynnik do odzyskiwania antygenu, IHC
Ekstrakcji białka
Odczynniki do ekstrakcji białek
Antigen retrieval reagent is used to recover antigens masked by fixation in cross linking fixatives such as formalin.