Szeroka gama wzorców współczynnika załamania (1,34325–1,65808 ŋD)
Pełna gama 25 wzorców na bazie rozpuszczalników, stabilizowanych sacharozą w temp. 20°C
Tych 25 wzorców współczynnika załamania można używać z refraktometrami dowolnej marki.
- Jedna z najszerszych gam dostępnych na rynku
- Dostarczane w poręcznej wysokiej jakości butelce 15 ml z wkraplaczem
- Niepewność pomiaru do ±0,00014 ŋD
- Spójność produktu: niezależna, legalizowana, certyfikowana
- Certyfikat analizy oraz karty charakterystyki dostępne online
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Współczynnik załamania | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,38779 nD | 15 ml | 85114.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,40485 nD | 15 ml | 85115.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20 °C, na bazie rozpuszczalników | 1,42345 nD | 15 ml | 85116.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,44468 nD | 15 ml | 85117.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,46768 nD | 15 ml | 85118.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,49672 nD | 15 ml | 85119.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,50044 nD | 15 ml | 85120.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,51726 nD | 15 ml | 85121.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,53660 nD | 15 ml | 85122.015E | |||
Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników | 1,65808 nD | 15 ml | 85123.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,34325 nD | 15 ml | 85124.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,34782 nD | 15 ml | 85125.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,34968 nD | 15 ml | 85126.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,35015 nD | 15 ml | 85127.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,35093 nD | 15 ml | 85128.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,35171 nD | 15 ml | 85129.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,35568 nD | 15 ml | 85130.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,37233 nD | 15 ml | 85131.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,38115 nD | 15 ml | 85132.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,39032 nD | 15 ml | 85133.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,39986 nD | 15 ml | 85134.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,40978 nD | 15 ml | 85135.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,42009 nD | 15 ml | 85136.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1,43080 nD | 15 ml | 85137.015E | |||
Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą | 1.44193 nD | 15 ml | 85138.015E |