Rozpuszczalniki PESTINORM® do analizy metodą headspace
Rozpuszczalniki wysokiej czystości do analizy lotnych zanieczyszczeń organicznych
Statyczna chromatografia gazowa typu headspace (GC-HS) to technika polegająca na skoncentrowaniu lotnych analitów przed analizą. Umożliwia to skuteczniejsze wykrywanie niskich poziomów lotnych analitów, a wyeliminowanie konieczności bezpośredniego wstrzykiwania próbki pozwala zminimalizować interferencje ze strony matrycy. Nowa linia rozpuszczalników do chromatografii GC-HS obejmuje sześć najczęściej używanych rozpuszczalników organicznych:
- Bardzo wysoka czystość (>99,99%)
- Bardzo wysoka przepuszczalność dla promieni UV
- Każda partia poddawana jest kontrolnej analizie z użyciem standardów OVI
- Możliwość prowadzenia analiz OVI zgodnie z metodami ICH, USP i EP
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-dimetyloformamid 99,0-100,00% PESTINORM® do chromatografii gazowej typu headspace | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-dimetyloformamid 99,0-100,00% PESTINORM® do chromatografii gazowej typu headspace | 1 l | 85395.320E | |||
Dimetylosulfotlenek 99,99-100,00% PESTINORM® do chromatografii gazowej typu headspace | 1 l | 85396.290E | |||
Dimetylosulfotlenek 99,99-100,00% PESTINORM® do chromatografii gazowej typu headspace | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-dimetyloacetamid 99,99-100,00% PESTINORM® do chromatografii gazowej typu headspace | 1 l | 85397.290E | |||
N-metylo-2-pirolidon (NMP) 99,9-100,0% PESTINORM® do chromatografii gazowej typu headspace | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-dimetylo-2-imidazolidynon ≥ 99,5% PESTINORM® do chromatografii gazowej typu headspace | 1 l | 85448.290E |