Kombinezony VWR® CHF5CB
Nie rezygnuj z komfortu i bezpieczeństwa
Szukasz dobrych środków ochrony podstawowej do użytku w mniej wymagających zastosowaniach? Kombinezony CHF5CB firmy VWR dobrze odprowadzają ciepło i nie są tak delikatne, jak kombinezony mikroporowate. Zapewniają skuteczniejszą ochronę niż kombinezony typu SMS i nie nadwyrężą budżetu.
- Kat. III – ochrona chemiczna typu 5/6
- Materiał przyjemny w dotyku: dotknij i poczuj różnicę
- Zrównoważona ochrona i komfort
- Niższy koszt produkcji dzięki użyciu nowego nietkanego materiału na bazie polietylenu
- Zoptymalizowany model oraz opakowanie
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Rozmiar kombinezonu | Opak. | Nr kat. | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
S | 25 | 113-8379E | |||
M | 25 | 113-8380E | |||
L | 25 | 113-8381E | |||
XL | 25 | 113-8382E | |||
XXL | 25 | 113-8383E | |||
3XL | 25 | 113-8384E |