Jednorazowe, dwuwarstwowe rękawice Microflex® 93-260 z nitrylu i neoprenu
Najcieńsze spośród odpornych chemicznie jednorazowych rękawic syntetycznych z materiałów łączonych
- Trzy warstwy zapewniają najlepszą ochronę przez agresywnymi substancjami, w tym kwasami, rozpuszczalnikami i zasadami
- Niewielka grubość poprawia precyzję dotykową i zręczność
- Bardzo miękki materiał i ergonomiczny kształt zapewniają doskonałe dopasowanie i czucie oraz pozwalają na dłuższe noszenie
- Wyższe wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu jakości (AQL 0,65) i przedłużony mankiet zapewniają niezawodną ochronę przed niebezpiecznymi substancjami
- Brak silikonu w składzie i procesie obróbki zapewnia lepsze zabezpieczenie produktu