Sprawdź, jaki firma Pall ma sposób na wrzucenie tych przestępców za kratki
![]() |
|||
![]() |
Cezary Ciśnienie-Zwrotny pokonanyFiltry strzykawkowe Acrodisc® PSF z wwPTFE firmy Pall wydłużają czas użytkowania kolumny ponad 40-krotnie, jak wykazano w badaniach, bez znacznego wzrostu ciśnienia zwrotnego, co pozwala zaoszczędzić na wydatkach związanych z wymianą kolumny. Wysokowydajny obszar filtracji w produktach Acrodisc w porównaniu z innymi produktami tego typu sprawia, że filtrowanie przebiega szybko i łatwo, co jest szczególnie przydatne w przygotowywaniu dużej liczby próbek. |
||
![]() |
Patrycja i Czesława zatrzymane w pół drogiOczyszczanie i odgazowywanie roztworów fazy ruchomej z użyciem akcesorium SolVac® firmy Pall wydłuża czas użytkowania kolumny, umożliwiając utrzymywanie stałego poziomu jakości i spójności wyników. W porównaniu ze szklanymi lejkami filtracyjnymi akcesorium SolVac z opatentowanym magnetycznym zamknięciem jest łatwe w użyciu, eliminuje etapy mycia i przenoszenia oraz minimalizuje ryzyko rozlania dzięki pobieraniu rozpuszczalnika bezpośrednio z butelki, w której on się znajduje. |
||
![]() |
Czesława Cząstka się nie przeciśnieFiltry strzykawkowe Acrodisc® PSF z wwPTFE firmy Pall sprawiają, że Karolina może cieszyć się długim i szczęśliwym życiem, a wyniki analiz charakteryzują się spójnie wysoką jakością! |
||
![]() |
Edward Ekstrahowalny jest bez szansNarzędzie czyszczące Seria Acrodisc MS została specjalnie opracowana na potrzeby spektrometrii masowej. Membrana ze zwilżalnego wodą politetrafluoroetylenu i polietylenowe naczynia zapewniają niezwykle niskie poziomy substancji ekstrahowalnych, zmniejszając supresję/wzmocnienie jonów. |
![]() |