Standard Products
Through VWR, part of Avantor, choose from over 100 standard products that have been designed to solve many common bioprocess applications. All products featured below are available for prompt delivery.
Not seeing what you're looking for? Our team of experts can apply their fluid transfer knowledge to design custom single-use solutions to meet your specific applications. Learn about our custom single-use solutions.
Avantor TopMixer 200 & TopMixer 500
Modular mixing systems for our biopharma processes with integrated formulation programming
Avantor Single-Use High Pressure Transfer Hose with SterilEnz™ Connections, Avantor Fluid Handling
Avantor's high-pressure single-use transfer hose with Avantor SterilEnz™ connections maintain the durability of high-pressure hose products while providing the benefits and flexibility of single-use assemblies.
Avantor Single-Use Bioprocessing Bags
Avantor single-use bioprocessing bags are designed to transfer and store your products throughout the drug-manufacturing process.
Zestawy OmniTop, wstępnie sterylizowane probówki jednorazowego użytku, PAW BioScience
do transferu produktów biofarmaceutycznych i odczynników w systemie zamkniętym
WFI samplers with pre-gasketed fittings
Pre-attached SterilEnz®-II/AT gasket fittings provided added convenience when gathering aseptic samples from a WFI water drop.
Sterylne zestawy butelek jednorazowego użytku VWR z PETG (politereftalanu etylenu)
Oferowane w szerokim wyborze rozmiarów ze szczelnie przymocowanymi rurkami
Sterylne zestawy butelek jednorazowego użytku VWR z poliwęglanu
Zestawy te są w stanie wytrzymać temperatury od -20oC do 65oC (-4 do 149oF) bez utraty integralności
Wkłady jednorazowego użytku do zbiorników, klasa medyczna, JM Bioconnect
worki jednorazowego użytku z otwartą górą zaprojektowane tak, aby pasowały do cylindrycznych zbiorników, w celu wyeliminowania konieczności czyszczenia po mediach i przygotowaniu buforu
Sterylne nakładki SterilEnz, PAW BioScience
kompatybilne ze złączkami SterilEnz, są to jedyne zatyczki z uszczelką silikonem klasy medycznej wstępnie przymocowaną do dopasowanej powierzchni
Złącza ze wstępnym uszczelnieniem SterilEnz, PAW BioScience
Nowa seria II / AT dostępna jest w siedmiu rozmiarach dopasowań
Stainless steel wall-mounted hose racks
Conveniently store hose and components while enhancing safety by eliminating clutter in the work environment.
Request Information About Custom VWR Single Use Solutions
Complete our request form to learn about custom solutions for your biopharmaceutical manufacturing operation.