Drukuj
Czarna bibuła filtracyjna do wykrywania lekkich osadów, typ MN 220
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
409007 409005 409009 409011 409012 409015 409018
MANA409007EA 75.9 PLN
MANA409007 MANA409005 MANA409009 MANA409011 MANA409012 MANA409015 MANA409018
Czarna bibuła filtracyjna do wykrywania lekkich osadów, typ MN 220
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
This filter paper, which is dyed black with a sulphur dye, is used to identify small quantities of light precipitates. For example, it is used for the detection of fluorine or silicon.