Drukuj
Bibuły filtracyjne, średnio szybkie i szybkie
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41255018 41250045
HECH41255018EA 78.7 PLN
HECH41255018 HECH41250045
Bibuły filtracyjne, średnio szybkie i szybkie
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Folded filter papers are suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
  • Filter paper sheets/folded papers are smooth and medium fast
  • Filter paper circles are grained and fast
Certyfikaty: According to DIN 53137