Drukuj
Przemysłowe płyty filtracyjne, Munktell
Dostawca: Ahlstrom-Munksjö
231012 231001 3.10389.025
512-6202EA 158 PLN
512-6202 512-6200 BINZ3.10389.025
Przemysłowe płyty filtracyjne, Munktell
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Boards which by their filtration properties are keyed to specific applications as well as to industrial filtration processes.
Grade 1220: For essential oils, galvanic baths, use in filter presses