Drukuj
Sączki do badania materiału siewnego, Munktell
Dostawca: Ahlstrom-Munksjö
213078 213030 113311 233208 146070 213061 2.353.018320 3.353.075 2.616.220400 2.309.220400 3.353.085
512-6221EA 1440 PLN
512-6221 BINZ213030 BINZ113311 BINZ233208 BINZ146070 BINZ213061 BINZ2.353.018320 BINZ3.353.075 BINZ2.616.220400 BINZ2.309.220400 BINZ3.353.085
Sączki do badania materiału siewnego, Munktell
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.