Drukuj
Jakościowe bibuły filtracyjne, wzmocnione na mokro, gatunek 1573 i 1573 ½, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10314712 10314714 10314744 10314745 10314747 10314751 10314752 10314753 10314766 10314765 10314726
515-6005EA 289 PLN
515-6005 515-6006 515-7004 515-7005 515-7006 515-7007 515-7008 515-7009 512-0645 512-0644 512-0610
Jakościowe bibuły filtracyjne, wzmocnione na mokro, gatunek 1573 i 1573 ½, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Szybka bibuła filtracyjna, o wysokiej wytrzymałości na mokro. Ma bardzo gładką powierzchnię, co ułatwia zeskrobanie lub zmycie osadu.
  • Folded filters for easy use in applications involving a conical filter funnel
Filtry wzmocnione zawierają niewielką domieszkę żywic wzmacniających ich właściwości mechaniczne i odporność na mokro. Dodatki te nie wprowadzają znaczących zanieczyszczeń do przesączu, a wzmacniają zdecydowanie strukturę filtra. Ponieważ dodatki zawierają związki azotowe, sączki jakościowe wzmocnione nie są zalecane przy oznaczeniach metodą Kjeldahla.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ 1573 1573 ½
Environmentally Preferable
Waga 88 g/m² 88 g/m²
Grubość 170 µm 170 µm
Rozmiar cząstek filtrowanych 25 µm 25 µm
Szybkość sączenia 25 s (Herzberg) 25 s (Herzberg)