Drukuj
Filtry do specyficznych aplikacji, typ 8, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10347008 10347009 10347004 10347033
WHAT10347008EA 249 PLN
WHAT10347008 WHAT10347009 WHAT10347004 WHAT10347033
Filtry do specyficznych aplikacji, typ 8, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
These white cotton linter cellulose filters are ideal for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
  • Resistant to aqueous and non aqueous solutions
Printed green lines for optical assessment at 5 mm intervals.