Drukuj
Bibuły filtracyjne z ziemi okrzemkowej, klasa 470, Sartorius
Dostawca: Sartorius
FT-4-606-185 FT-4-606-150 FT-4-606-125 FT-4-606-320 FT-4-606-240
SARTFT-4-606-185EA 776 PLN
SARTFT-4-606-185 SARTFT-4-606-150 SARTFT-4-606-125 SARTFT-4-606-320 SARTFT-4-606-240
Bibuły filtracyjne z ziemi okrzemkowej, klasa 470, Sartorius
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Grade 470 papers are made of cellulose and diatomaceous earth and offer a much better separating capability than pure cellulose papers at the same rate of filtration.
  • Quickly retain the finest particles at high flow rates