Drukuj
Bibuły filtracyjne Whatman™ do zastosowań w służbie zdrowia, klasa 470, produkty Whatman (Cytiva)
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10318489 10318493
WHAT10318489EA 321 PLN
WHAT10318489 WHAT10318493
Bibuły filtracyjne Whatman™ do zastosowań w służbie zdrowia, klasa 470, produkty Whatman (Cytiva)
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Może być stosowany do absorpcji podłoży hodowlanych, jako bibuły, do elektroforezy i chromatografii aminokwasu.
  • Miękka powierzchnia
  • Dla próbek galaretowatych