Drukuj
Bibuły filtracyjne jakościowe, karbowane
Dostawca: PRAT DUMAS
J013106 J015106 J019106 J025106 J033107 J040107 J045107 J050107 J010106
512-0289EA 324 PLN
512-0289 512-0290 512-0291 512-0292 512-0293 512-0294 512-0295 512-0296 PRATJ010106
Bibuły filtracyjne jakościowe, karbowane
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Superior vellum paper, tight texture quality, for qualitative analysis. Recommended for use in research and analysis laboratories, university hospitals, food, pharmaceutical and chemical industries. For use in conical 60° funnels.
Average burst strength: 2 kg