Drukuj
Minoxidil sulphate ≥98%
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
BMLKC1300005 BMLKC1300025
ENZOBMLKC1300005EA 550 PLN
ENZOBMLKC1300005 ENZOBMLKC1300025
Minoxidil sulphate ≥98%
Minoxidil sulphate
K⁺ channel activator.
A selective ATP-sensitive K⁺ (KATP) channel opener. It is the active metabolite of minoxidil and is a potent (IC₅₀=0.14 µM) vascular smooth muscle relaxant. Antihypertensive. Stimulates renin secretion.
Soluble in DMSO (25 mg/ml).
Formuła: C₉H₁₅N₅O₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06248907
Numer CAS: 83701-22-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98%