Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.1 M
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
ADI800080 ADI800082
ENZOADI800080EA 369 PLN
ENZOADI800080 ENZOADI800082
Kwas chlorowodorowy 0.1 M
Kwas chlorowodorowy
Assay diluent and lysis reagent for cyclic nucleotides.
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0