Drukuj
4-Amino-1,8-naphthalimide 96 NMR_ASSAY_METHOD
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Synonim: 4-Aminonaphthalimide, 4-Aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
BMLAP1010020 BMLAP1010100
ENZOBMLAP1010020EA 570 PLN
ENZOBMLAP1010020 ENZOBMLAP1010100
4-Amino-1,8-naphthalimide 96 NMR_ASSAY_METHOD
4-Amino-1,8-naphthalimide
PARP inhibitor
Potent inhibitor of poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) (IC50=0.18μM). Reduces ischemia-reperfusion injury in the heart and skeletal muscle.
Formuła: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 518
Temp. topnienia: 360
Numer MDL: MFCD00006921
Numer CAS: 1742-95-6