Drukuj
Vitamin A acetat (synthetic) ≥95% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
ALX4600390001 ALX4600390005
ENZOALX4600390001EA 259 PLN
ENZOALX4600390001 ENZOALX4600390005
Vitamin A acetat (synthetic) ≥95% (by HPLC)
Octan all-trans-retinylu
Soluble in ethanol, chloroform, and ether. Insoluble in water.
Formuła: C₂₂H₃₂O₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00019413
Numer CAS: 127-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-844-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (HPLC) ≥95%
Source Synthetic