Drukuj
Aflatoxin G2 ≥98% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
ALX630106M001 ALX630106M005
ENZOALX630106M001EA 2030 PLN
ENZOALX630106M001 ENZOALX630106M005
Aflatoxin G2 ≥98% (by TLC)
Aflatoxin G2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in methylene chloride (5 mg/ml), DMSO or methanol.
Formuła: C₁₇H₁₄O₇
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 7241-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-643-4
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 14,00181
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Source Isolated from Aspergillus flavus
Purity ≥98% (TLC)