Drukuj
Aflatoxin G1 ≥98% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
ALX630104M001 ALX630104M005
ENZOALX630104M001EA 800 PLN
ENZOALX630104M001 ENZOALX630104M005
Aflatoxin G1 ≥98% (by TLC)
Aflatoxin G1
Potent hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in DMSO (10 mg/ml), methylene chloride (5 mg/ml) or methanol.
Formuła: C₁₇H₁₂O₇
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 1165-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-615-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 14,00181
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Source Isolated from Aspergillus flavus
Purity ≥98% (TLC)