Drukuj
Aflatoxin B2 ≥98% (by HPLC, TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
ALX630103M001 ALX630103M005
ENZOALX630103M001EA 825 PLN
ENZOALX630103M001 ENZOALX630103M005
Aflatoxin B2 ≥98% (by HPLC, TLC)
Aflatoxin B2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in methanol, methylene chloride (5 mg/ml) or DMSO (5 mg/ml).
Formuła: C₁₇H₁₄O₆
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 7220-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-618-8
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 14,00180
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (HPLC, TLC)
Source Isolated from Aspergillus flavus