Drukuj
(+)-Bicuculline ≥98% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
ALX550515M050 ALX550515M250
ENZOALX550515M050EA 413 PLN
ENZOALX550515M050 ENZOALX550515M250
(+)-Bicuculline ≥98% (by HPLC)
(+)-Bicuculline
GABAA receptor antagonist.
Soluble in benzene, chloroform or ethyl acetate.
Formuła: C₂₀H₁₇NO₆
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005006
Numer CAS: 485-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-619-7
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,01203
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (HPLC) ≥98%
Appearance Off-white to yellow powder