Drukuj
MPEP hydrochloride ≥99%
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550368M005 ALX550368M025
ENZOALX550368M005EA 369 PLN
ENZOALX550368M005 ENZOALX550368M025
MPEP hydrochloride ≥99%
MPEP hydrochloride
mGluR5 antagonist.
Potent and selective antagonist for mGluR5 receptor. Systemically active in vivo.
Soluble in water, DMSO or methanol.
Formuła: C₁₄H₁₁N.HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02262119
Numer CAS: 219911-35-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥99%
Identity Determined by NMR